Läs mer
Thermo Scientific™ 316 Stainless Steel Capillary Tubing for HPLC
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använda Thermo Scientific™ 316 kapillärrör i rostfritt stål för applikationer med ultrahögt tryck. Förbehandlade, fyrkantiga, gradfria ändar och interiörer säkerställer minimala dödvolymanslutningar. Rengörs, poleras och passiveras, den är redo för omedelbar användning. Denna slang rekommenderas inte för biologiska prover.
- Suitable for ultra high pressure applications
- Wide chemical compatibilty
- Prefinished, square, burr-free ends and interiors to minimize dead volume connections
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | HPLC |
| Typ | Capillary Tubing |
| Färg | Gult |
| För användning med (applikation) | HPLC |
| Diameter (engelska) Inre | 0.007 in. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,18 mm |
| Total längd (engelska) | 5.906 in. |
| Total längd (metrisk) | 15 cm |
| Material | Stainless Steel |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.