Learn More
Thermo Scientific™ 316 Stainless Steel Capillary Tubing for HPLC
Product Code. 10762517 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Total längd (metrisk):
5 cm
10 cm
10,5 cm
15 cm
20 cm
28 cm
30 cm
40 cm
50 cm
100 cm
Diameter (metrisk) Inre:
0.127 mm
0,18 mm
0.18 mm
0.25 mm
Färg:
Black
Blue
Gult
Red
Unit Size:
Varje
Product Code. 10762517
Brand: Thermo Scientific™ 39011FLEX
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Använd rengjorda, polerade, passiverade och färdiga att använda Thermo Scientific™ 316 rostfritt stål kapillärrör för HPLC.
Använda Thermo Scientific™ 316 kapillärrör i rostfritt stål för applikationer med ultrahögt tryck. Förbehandlade, fyrkantiga, gradfria ändar och interiörer säkerställer minimala dödvolymanslutningar. Rengörs, poleras och passiveras, den är redo för omedelbar användning. Denna slang rekommenderas inte för biologiska prover.
  • Suitable for ultra high pressure applications
  • Wide chemical compatibilty
  • Prefinished, square, burr-free ends and interiors to minimize dead volume connections
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med HPLC
Typ Capillary Tubing
Färg Gult
För användning med (applikation) HPLC
Diameter (engelska) Inre 0.007 in.
Diameter (metrisk) Inre 0,18 mm
Total längd (engelska) 4.134 in.
Total längd (metrisk) 10,5 cm
Material Stainless Steel
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.