Läs mer
Sampling Systems™ 316 Micro Spatel i rostfritt stål
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
175 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stål, rostfritt
- För pulverprovtagning
- Sprickfri
- Ljus polish finish
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mikrospatel |
| Längd (metrisk) kniv | 40 mm |
| Bredd (metrisk) kniv | 12 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 175 mm |