Läs mer
Masterflex™ Reducerande T-kontakt, hullingförsedd beslag, 316 rostfritt stål
Slangstorlek:
1/4 tum x 1/8 tum. ID-slang
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 316 rostfri konstruktion
- Idealisk för lågtrycksapplikationer (vanligen mindre än 30psi)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (316) |
| För användning med | 1/4 tum x 1/8 tum. ID-slang |
| För användning med (applikation) | Lågtrycksapplikationer |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Slangstorlek | 1/4 tum x 1/8 tum. ID-slang |
| Portstorlek | 3/32 tums öppning; 1-5/16 x 17/32 tum. |
| Form | T-form |
| Produkttyp | Reducerande kontakt |