Läs mer
Sampling Systems™ 316 förvaringsbehållare i rostfritt stål utan vippklämmor
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Sprickfri inredning
- Två rejäla handtag
- Tättslutande infällt lock med handtag
- Platt botten med ringsignal för att ge extra skydd
- Vippklämmor och tätningar är tillval
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Ja |
| Produkttyp | Förvaringsbehållare |
| Förslutningstyp | Infällt lock |
| Kapacitet (metrisk) | 100 L |
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 675 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 445 mm |