Läs mer
Sampling Systems™ 316 förvaringsbehållare i rostfritt stål utan vippklämmor
Produktkod. 15859681 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15859681 20 l Varje
15869681 25 l Varje
15879681 30 l Varje
15889681 50 l Varje
15899681 75 l Varje
15849681 100 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15859681 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A46620
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Multifunktionsbehållare med lätt konstruktion för ett brett spektrum av förvaringsanvändningar i laboratoriet.
  • Sprickfri inredning
  • Två rejäla handtag
  • Tättslutande infällt lock med handtag
  • Platt botten med ringsignal för att ge extra skydd
  • Vippklämmor och tätningar är tillval
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Produkttyp Förvaringsbehållare
Förslutningstyp Infällt lock
Kapacitet (metrisk) 20 l
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 390 mm
Diameter (metrisk) Yttre 265 mm