Läs mer
Sampling Systems™ 316 förvaringsbehållare i rostfritt stål utan vippklämmor
Produktkod. 15879681 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15879681
Brand: Sampling Systems™ A46630
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Multifunktionsbehållare med lätt konstruktion för ett brett spektrum av förvaringsanvändningar i laboratoriet.
  • Sprickfri inredning
  • Två rejäla handtag
  • Tättslutande infällt lock med handtag
  • Platt botten med ringsignal för att ge extra skydd
  • Vippklämmor och tätningar är tillval
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Produkttyp Förvaringsbehållare
Förslutningstyp Infällt lock
Kapacitet (metrisk) 30 L
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 445 mm
Diameter (metrisk) Yttre 300 mm