Läs mer
Masterflex™ 316 turbinflödesmätare i rostfritt stål
Flödeshastighetsområde:
8 till 76 LPM
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Turbinflödesmätare |
| Noggrannhet | ±2 % (läsning) |
| Flytmaterial | Rostfritt stål (316) |
| Tryckvärdering | 1500 psig |
| Anslutningar | 1/8 tum NPT (F) |
| Flödeshastighetsområde | 8 till 76 LPM |
| För användning med (applikation) | Utmärkt urval för de flesta grundläggande industriella flödesmätningsapplikationer |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Strömförsörjningsdetaljer | Två 3 V litiumbatterier |
| Repeterbarhet | ±0,1 % |
| Visa mer |