Läs mer
Masterflex™ Y-kontakt, hullingförsedd beslag, 316 rostfritt stål
Produktkod. 15155075
Change view
Slangstorlek:
Passar 1/16 tum. ID-slang
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Slangstorlek unitSize
15155075 Passar 1/16 tum. ID-slang Varje
1 options
Produktkod. 15155075 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 3120955
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cole-Parmer™ Y-kontakt, hullingar, 316 rostfritt stål är ekonomisk, lätt att använda och lämplig för lågtrycksapplikationer.
  • Konstruktion i rostfritt stål
  • Idealisk för lågtrycksapplikationer (vanligen mindre än 30psi)
  • Idealisk för applikationer som läkemedel, laboratorier, industri/tillverkning, vattenprovtagning, livsmedelsbearbetning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål
För användning med 1/16 tum. ID-slang
För användning med (applikation) Läkemedel, laboratorium, industri/tillverkning, vattenprovtagning, livsmedelsförädling.
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek Passar 1/16 tum. ID-slang
Portstorlek 1/16 tums öppning; 1-1/16 x 9/16 tum.
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid eller gamma
Form Y