Läs mer
Sampling Systems™ 316L bägare i rostfritt stål
Produktkod. 15529475 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15529475
Brand: Sampling Systems™ A7361000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ 316L bägare i rostfritt stål är idealiska för användning i laboratorie- eller produktionsmiljö.
  • Multifunktionsbehållare
  • Idealisk för uppsamling och förvaring av pulver och vätskor
  • 316L rostfritt stål
  • Sprickfri inredning
  • Finns från lager
  • Polerad finish
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 100mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Rostfritt stål
Avsluta Polerad
Höjd (metrisk) 145mm