Läs mer
Sampling Systems™ 316L bägare i rostfritt stål
Produktkod. 15899711 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15899711 500 mL Varje
15529475 1000 mL Varje
15889711 2000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15899711 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A736500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ 316L bägare i rostfritt stål är idealiska för användning i laboratorie- eller produktionsmiljö.
  • Multifunktionsbehållare
  • Idealisk för uppsamling och förvaring av pulver och vätskor
  • 316L rostfritt stål
  • Sprickfri inredning
  • Finns från lager
  • Polerad finish
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 80mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Rostfritt stål
Avsluta Polerad
Höjd (metrisk) 97mm