Läs mer
Sampling Systems™ 316L bägare i rostfritt stål
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Multifunktionsbehållare
- Idealisk för uppsamling och förvaring av pulver och vätskor
- 316L rostfritt stål
- Sprickfri inredning
- Finns från lager
- Polerad finish
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 80mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Rostfritt stål |
| Avsluta | Polerad |
| Höjd (metrisk) | 97mm |