Läs mer
Gilson™ 334-H3-pump för sekundärt lösningsmedel
Produktkod. 16611454 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Max. Flödeshastighet:
200 ml/min
Produktkod. Max. Flödeshastighet
16611454 200 ml/min
1 options
Produktkod. 16611454 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 38103341
Beräknad leverans: 02-12-2026
334-H3-pumpen för sekundärt lösningsmedel är en dubbelkolv, reciprocaterande sekundärpump och är lämplig för preparativa HPLC-applikationer i normal- och omvändfaslägen. Pumpen erbjuder flerlösningsmedelsval och har en variabelvolym, dynamisk blandare för optimerad gradientprestanda.
  • Kombinera med 333-H3 Pump för primärt lösningsmedel (säljs separat) för att fördubbla flödeshastigheten upp till 400 ml/min
  • Sammansättningsgradient med högtrycksblandning: 333/334 binärt system (tredje pumpen för ternär), lösningsmedelsval på varje pump med valfri fyrlösningsmedelsventil som rymmer upp till åtta lösningsmedel
  • Tyst drift och hållbar design
  • Staplingsbar för att spara bänkutrymme
  • Styr 334-pumpar och ett helt HPLC-system via TRILUTION™  LC-programvara
Specifikationer
Max. Flödeshastighet 200 ml/min
Produkttyp Pump