Läs mer
Brannan™ ECO-therm Lab termometer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av nedsänkning | Total fördjupning |
| Längd (metrisk) | 305 mm |
| Material | Glas |
| Termometerfyllning | Grön Ande |
| Produkttyp | Laboratoriets nedsänkningstermometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -35 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -35 °C till +50 °C |
| Noggrannhet | ±1,5 °C |
| Indelning | 1 °C |