Läs mer
Brannan™ ECO-therm Lab termometer
Produktkod. p-8394036
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15482685
Brand: Brannan™ 46/700/1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Grönsprittermometrar fyllda med giftfri expansionsvätska.
  • Kvalitet och upplösning gör dessa till ett idealiskt substitut för kvicksilvertermometrar för allmänna ändamål
  • Varje termometer är försedd med Brannan ändlock utan rullning
  • Kepsen har en integrerad ring för att låta termometern hängas upp och levereras i skyddande PVC-förpackning
Specifikationer
Typ av nedsänkning Total fördjupning
Längd (metrisk) 305 mm
Material Glas
Termometerfyllning Grön Ande
Produkttyp Laboratoriets nedsänkningstermometer
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (metrisk) -35 °C
Temperaturområde (metriskt) -35 °C till +50 °C
Noggrannhet ±1,5 °C
Indelning 1 °C