Läs mer
Applied Biosystems™ Sekvenseringsstandard, BigDye™ Terminator v3.1 Dx
Produktkod. 15918856 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
4 rör
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15918856 4 rör 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15918856 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4404310
 Begränsad artikel
I lager
Sekvenseringsstandard, BigDye Terminator v3.1 Dx, innehåller fyra rör, som vart och ett innehåller tillräckligt med DNA av en känd 1200 basparsekvens framställd med BigDye™ Terminator v3.1.
Sekvenseringsstandard, BigDye™ Terminator v3.1 Dx, innehåller fyra rör, som vart och ett innehåller tillräckligt med DNA av en känd 1200 basparsekvens framställd med BigDye™ Terminator v3.1 för att utföra en spektralkalibrering/prestandakontroll och/eller en kontrollsekvenskörning på Applied Biosystems Dx genetiska analysatorer.
DNA:t som ingår i beredningen har lyofiliserats för att maximera stabiliteten. Notera: Applied Biosystems Dx genetiska analysatorer och förbrukningsvaror är endast för distribution och användning i specifika europeiska länder. Ej för användning i USA .
  • De BigDye™ Terminatorsekvenseringsstandardkit innehåller fyra rör, som vart och ett innehåller tillräckligt med DNA av en känd 1200 basparsekvens framställd med BigDye™ Terminator v3.1 för att utföra en spektralkalibrering/prestandakontroll och/eller en kontrollsekvenskörning på 3500 Dx Series Genetic Analyzers.
  • DNA:t som ingår i beredningen har lyofiliserats för att maximera stabiliteten.
  • Obs: 3500 Dx-seriens system och förbrukningsvaror är endast avsedda för distribution och användning i specifika europeiska länder. Ej för användning i USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 4 rör
Produktlinje BigDye Terminator
För användning med (utrustning) 3500xL Dx genetisk analysator, 3500 Dx genetisk analysator
Produkttyp Sekvenseringsstandard
Frakt skick Torr is
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C).
Endast för in vitro-diagnostik