Läs mer
Applied Biosystems™ 3500 Dx Kapillärmatris, 36 cm
Produktkod. 15928826 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Array
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15928826 1 Array Varje
1 options
Produktkod. 15928826 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4404682
 Begränsad artikel
I lager
Dessa invändigt obelagda 36 cm kapillärer levereras i aggregat med 8 kapillärer per array, med en inbyggd ram för enkel installation.
Dessa invändigt obelagda 36 cm kapillärer levereras i aggregat med 8 kapillärer per array med en inbyggd ram för enkel installation. En RFID-tagg (radiofrekvensidentifiering) är inbyggd i ramen för att spåra kritisk körningsinformation, som sedan rapporteras på mjukvarans instrumentpanel. Arrayen kan användas för 160 injektioner.
Denna produkt är avsedd för in vitro-diagnostik på de genetiska analysatorerna 3500 Dx och 3500xl Dx och är inte validerad för användning med andra system eller applikationer.
De genetiska analysatorerna 3500 Dx och 3500xl Dx ska användas av utbildade operatörer i analys av humant DNA för detektion av fluorescensmärkta DNA-nukleotider genom kapillärelektrofores. Se tillämpligt Applied Biosystems Användarhandbok för Dx genetisk analysator för ytterligare detaljer.
Obs: De genetiska analysatorerna och förbrukningsartiklarna 3500 Dx och 3500xl Dx är endast avsedda för distribution och användning i specifika europeiska länder. Ej för användning i USA .
  • Dessa internt obehandlade 36 cm kapillärer levereras i förmonterade uppsättningar med 8 kapillärer per array, med en inbyggd ram för enkel installation.
  • En radiofrekvensidentifieringstagg (RFID) är inbyggd i ramen för att spåra kritisk körinformation, vilket sedan rapporteras på mjukvaruinstrumentpanelen. Arrayerna kan användas för 160 injektioner.
  • Denna produkt är avsedd för in vitro-diagnostik på Applied Biosystems 3500 Dx Series Genetic Analyzers och är inte validerad för användning med andra system eller applikationer.
  • 3500 Dx Series Genetic Analyzer ska användas av utbildade operatörer vid analys av mänskligt DNA eller RNA för att upptäcka genetiska förändringar som kan leda till sjukdomsnärvaro eller mottaglighet.
  • Off-label-användningar såsom fragmentanalys är endast för forskningsändamål.
  • Se Applied Biosystems 3500 Dx/3500xL Dx Genetic Analyzer User Guide för ytterligare detaljer.
  • 3500 Dx-seriens system och förbrukningsvaror är endast avsedda för distribution och användning i specifika europeiska länder. Inte för användning i .USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Utgångsmaterial DNA, RNA
Kapillärlängd 36 cm
Innehåll och lagring Ambient, 1 array med 8 kapillärer
För användning med (utrustning) 3500 Dx genetisk analysator
Kvantitet 1 Array
Frakt skick Rumstemperatur
Endast för in vitro-diagnostik