Läs mer
Applied Biosystems™ Sekvenseringsstandard, BigDye™ Terminator v1.1 Dx
Beskrivning
Innehåller
Detta kit innehåller fyra DNA-rör av en känd 1200 basparsekvens framställd med BigDye® Terminator v1.1. Varje rör kan utföra en spektralkalibrering/prestandakontroll och/eller en kontrollsekvenskörning på Applied Biosystems™ Dx-serien genetiska analysatorer
Sekvenseringsstandard, BigDye Terminator v1.1 Dx, består av fyra rör, som vart och ett innehåller DNA av en känd 1 200 basparsekvens framställd med BigDye Terminator v1.1. Tillräckligt med DNA ingår för att utföra en spektralkalibrering/prestandakontroll och/eller en kontrollsekvenseringskörning på en Applied Biosystems Dx genetisk analysator. DNA-preparatet har lyofiliserats för att maximera stabiliteten.
Notera: Applied Biosystems Dx genetiska analysatorer och förbrukningsvaror är endast för distribution och användning i specifika europeiska länder. Ej för användning i USA .
Beställningsinfo
Vardera
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Detta kit innehåller fyra DNA-rör av en känd 1200 basparsekvens framställd med BigDye™ Terminator v1.1. Varje rör kan utföra en spektralkalibrering/prestandakontroll och/eller en kontrollsekvenskörning på Applied Biosystems 3500 Dx-serien genetiska analysatorer. Förvara kit vid -15 till -25 °C. |
| För användning med (utrustning) | 3500xL Dx genetisk analysator, 3500 Dx genetisk analysator, 3500xL genetisk analysator, 3500 genetisk analysator |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Etikett eller färgämne | ROX, TAMRA™ Rhodamine 110, Rhodamine 6G |
| Produktlinje | BigDye™ Terminator |
| Produkttyp | Sekvenseringsstandard |
| Kvantitet | 4 rör |
Endast för in vitro-diagnostik