Läs mer
Applied Biosystems™ 3500xL Dx Capillary Array, 36 cm
Produktkod. 15948826 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Array
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15948826 1 Array Varje
1 options
Produktkod. 15948826 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4404686
 Begränsad artikel
I lager
Dessa invändigt obelagda 36-cm kapillärer levereras i aggregat med 24 kapillärer per array, med en inbyggd ram för enkel installation.
Dessa invändigt obelagda 36 cm kapillärer levereras i sammansättningar av 24 kapillärer per array med en inbyggd ram för enkel installation. En RFID-tagg (radiofrekvensidentifiering) är inbyggd i ramen för att spåra kritisk körningsinformation, som sedan rapporteras på mjukvarans instrumentpanel. Arrayen kan användas för 160 injektioner.
Denna produkt är avsedd för in vitro-diagnostik och är designad för användning med 3500 Dx och 3500xl Dx genetiska analysatorer och är inte validerad för användning med andra system eller applikationer.
De genetiska analysatorerna 3500 Dx och 3500xl Dx ska användas av utbildade operatörer i analys av humant DNA för detektion av fluorescensmärkta DNA-nukleotider genom kapillärelektrofores. Se tillämpligt Applied Biosystems Användarhandbok för Dx genetisk analysator för ytterligare detaljer.
Obs: Förbrukningsartiklarna är endast avsedda för distribution och användning i specifika europeiska länder. Ej för användning i USA .
  • Dessa invändigt obelagda 36 cm kapillärer levereras i förmonterade set med 24 kapillärer per array, med en inbyggd ram för enkel installation.
  • Radiofrequency identification (RFID)-tagg är inbyggd i ramen för att spåra kritisk körinformation, som sedan rapporteras på mjukvarans instrumentpanel. Arrayerna kan användas för 160 injektioner.
  • Denna produkt är avsedd för in vitro diagnostisk användning på Applied Biosystems 3500 Dx Series Genetic Analyzers och är inte validerad för användning med andra system eller applikationer.
  • 3500 Dx Series Genetic Analyzer ska användas av utbildade operatörer i analys av mänskligt DNA eller RNA, för att detektera genetiska förändringar som kan leda till sjukdomsnärvaro eller mottaglighet.
  • Off-label användningar som fragmentanalys är endast för forskningsanvändning.
  • 3500 Dx-seriens system och förbrukningsvaror är endast avsedda för distribution och användning i specifika europeiska länder. Ej för användning i USA .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Utgångsmaterial DNA, RNA
Kapillärlängd 36 cm
Innehåll och lagring Ambient, 1 array med 24 kapillärer
För användning med (utrustning) 3500xL Dx genetisk analysator
Kvantitet 1 Array
Frakt skick Rumstemperatur
Endast för in vitro-diagnostik