Läs mer
Applied Biosystems™ 3500xL Dx genetisk analysator 24-kapillärmatris, 50 cm
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Innehåller
Ambient, 1 array med 24 kapillärer
Dessa invändigt obelagda 50 cm kapillärer levereras i aggregat med 24 kapillärer per array, med en inbyggd ram för enkel installation. Radiofrequency identification (RFID)-tagg är inbyggd i ramen för att spåra kritisk körinformation, som sedan rapporteras på mjukvarans instrumentpanel. Arrayen kan användas för 160 injektioner i Dx-läge.
Denna produkt är avsedd för in vitro diagnostisk användning på 3500xL Dx Genetic Analyzer och är inte validerad för användning med andra system eller applikationer. Se användarhandboken för 3500 Dx Genetic Analyzer för ytterligare information.
Beställningsinfo
Vardera
Specifikationer
Specifikationer
| Kapillärlängd | 50 cm |
| Innehåll och lagring | Ambient, 1 array med 24 kapillärer |
| För användning med (utrustning) | 3500xL Dx genetisk analysator, 3500 genetisk analysator |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Produkttyp | 3500xL Dx genetisk analysator |
| Kvantitet | 1 Array |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Endast för in vitro-diagnostik