Läs mer
Skytec™ 3530 - P3 förformad engångsmask i form av koppar
Produktkod. 30242992 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Kvantitet:
5/Pk.
Produktkod. Kvantitet
30242992 5/Pk.
1 options
Produktkod. 30242992 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer ASR35300AZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.17 SEK
    330.02 SEK / Paket med 5
    Save 205.15 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3500-SERIEN engångsmasker för engångsbruk erbjuder en enastående skyddsnivå som demonstreras när man utför Face Fit Testing. Att ha elektrostatiska filtermedia ger lågt andningsmotstånd och ett lätt yttre skal bibehåller utmärkt form.
  • Lätt, koppformad respirator
  • Fyrpunktsjustering av nackbandet
  • Förformad nosbrygga tar bort behovet av regelbunden justering
  • Elektrostatiskt filtermedium
  • Mjuk resår
  • PVC-skum inre ansiktstätning
  • Överensstämmer med EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR
  • Lågprofil utandningsventil hjälper till att minska värme och fuktuppbyggnad
Specifikationer
Aerosol typ R - Något motståndskraftig mot olja
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 20
Certifikat och efterlevnad CE III , UKCA , Storbritanniens direktiv om medicinsk utrustning: 93/42/EEC och 2007/47/EC , EU:s förordning om medicintekniska produkter: 2017/745 , EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR
Färg Vitt
Designtyp Koppar/gjuten
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP3
Material Polypropen
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Storlek One Size
Med utandningsventil Nej
Filtreringslagermaterial Smältblåst polypropen, polyeten
Material Huvudband Latexfritt syntetiskt gummi
Nosstyckesmaterial PVC
Kvantitet 5/Pk.