Beskrivning
- Lätt, koppformad respirator
- Fyrpunktsjustering av nackbandet
- Förformad nosbrygga tar bort behovet av regelbunden justering
- Elektrostatiskt filtermedium
- Mjuk resår
- PVC-skum inre ansiktstätning
- Överensstämmer med EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR
- Lågprofil utandningsventil hjälper till att minska värme och fuktuppbyggnad
Specifikationer
Specifikationer
| Tilldelad skyddsfaktor (APF) | 20 |
| Certifikat och efterlevnad | CE III , UKCA , EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR |
| Färg | Vitt |
| Designtyp | Dubbel rem |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Filtertyp | FFP3 |
| Material | Polypropen |
| Produkttyp | Platt-vikt partikelrespirator |
| Storlek | One Size |
| Med utandningsventil | Ja |
| Visa mer |