Läs mer
Thermo Scientific™ 36 x 0,5 mL Rotor med skruvlock för Sorvall Legend Micro, MicroCL, Pico och Fresco Centrifuges
Produktkod. 10330293 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
36 x 0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10330293 36 x 0,5 ml Varje
1 options
Produktkod. 10330293 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003436
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10403.91 SEK
    9544.13 SEK / Paket med 1
    Save 859.78 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Maximera bearbetningsgenomströmningen och eliminera väntetiden med Thermo Scientific™ 36 x 0,5 ml rotor.
Maximera bearbetningsgenomströmningen och eliminera väntetiden. De Thermo Scientific™ 36 x 0,5 mL Rotor inkluderar ett skruvlock och rymmer 0,5 mL mikrorör eller PCR-rör.
Specifikationer:
  • Kapacitet: 36x 0,5 ml
  • Maxhastighet/RCF: 14 800 rpm/19 300 xg
Beställningsinformation:
Ersättningslock säljs separat; beställ rotorkropp (75003436) och komponenter för att slutföra monteringen. För utbyteslock beställ 75003406. Kontakta din försäljningsrepresentant för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific IEC MicroCL 21/21R Microcentrifuge Series.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 36 x 0,5 ml rotor med skruvlock
Material Konstruerad polymer
Typ Rotor
Kapacitet 36 x 0,5 ml
Max. RCF 19,300 x g
Max. Hastighet 14,800 rpm
Radie (metrisk) 7.9 cm
Radie (metrisk) Min. 5.0 cm
Max. Diameter på rör 7 mm
För användning med (utrustning) Sorvall legend mikro 17/17R/21/21R, Pico och Fresco 17/21, mikroCl 17/17R/21/21R centrifuger
Vinkel 45°
Bioinneslutning Nej
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.