Läs mer
Grant Instruments™ 360° Vertikal multifunktionsrotator
Produktkod. 11481018
Change view
Antal positioner:
26
48
Bärande kapacitet (metrisk):
0,5 kg
0,8 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal positioner Bärande kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11481018 48 0,8 kg Varje
11481068 26 0,5 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481018 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer PTR60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13518.54 SEK
    12585.69 SEK / Paket med 1
    Save 932.85 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Ger all funktionalitet– vertikal rotation, fram- och återgående rörelse och vibration för noggrann blandning av mikrorör och reproducerbar provberedning. Grant Bio™ 360° Vertikal multifunktionsrotator inkluderar en lågspänningssladd som enkelt passar genom dörrpackningar, vilket möjliggör användning i inkubatorer, kylskåp och arbetsstationer.
  • 360° vertikal rotation, fram- och återgående och vibrationsfunktioner allt i en kompakt produkt
  • Vertikal rotationshastighet: 1 till 100 rpm
  • Ömsesidig rotation: 1 till 90° vridvinkel
  • Vibration: programmerbar i en serie på 1 till 5 sekunder
  • Fullt programmerbar sekvens av funktioner, inklusive paus
  • Pålitlig och extremt tyst motor
  • Kompakt med låg profil och litet fotavtryck
  • Levereras med plattform som rymmer upp till 48 mikrorör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gungvinkel 1 till 90° (ömsesidigt) 1 till 5° (vibrerande)
Bärande kapacitet (metrisk) 0,8 kg
Hastighetsintervall 1 till 100 rpm
Elektriska krav 120/230 V, 50/60 Hz
Spänning 120/230 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 40 °C
Wattal 18 W
Amperage 0,75 A
Rotation 360° , Vertikal
Produkttyp Roterande mixer
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 230 mm
Höjd (metrisk) 230 mm
Bredd (metrisk) 430 mm
Vikt (metrisk) 3.8 kg
Antal positioner 48
Timerintervall 1 min. till 24 timmar.