Läs mer
Grant Instruments™ 360° Vertikal multifunktionsrotator
Produktkod. 11481068
Change view
Antal positioner:
26
48
Bärande kapacitet (metrisk):
0,5 kg
0,8 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal positioner Bärande kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11481068 26 0,5 kg Varje
11481018 48 0,8 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481068 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer PTR35
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger all funktionalitet– vertikal rotation, fram- och återgående rörelse och vibration för noggrann blandning av mikrorör och reproducerbar provberedning. Grant Bio™ 360° Vertikal multifunktionsrotator inkluderar en lågspänningssladd som enkelt passar genom dörrpackningar, vilket möjliggör användning i inkubatorer, kylskåp och arbetsstationer.
  • 360° vertikal rotation, fram- och återgående och vibrationsfunktioner allt i en kompakt produkt
  • Vertikal rotationshastighet: 1 till 100 rpm
  • Ömsesidig rotation: 1 till 90° vridvinkel
  • Vibration: programmerbar i en serie på 1 till 5 sekunder
  • Fullt programmerbar sekvens av funktioner, inklusive paus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 0,5 kg
Hastighetsintervall 1 till 100 rpm
Elektriska krav 120/230 V, 50/60 Hz
Spänning 120/230 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 40 °C
Wattal 8 W
Amperage 0,66 A
Rotation 360° , Vertikal
Produkttyp Roterande mixer
Frekvens 50/60 Hz
Höjd (metrisk) 155 mm
Längd (metrisk) 195 mm
Bredd (metrisk) 365 mm
Vikt (metrisk) 1.8 kg
Antal positioner 26
Timerintervall 1 min. till 24 timmar.