Läs mer
Grant Instruments™ 360° Vertikal multifunktionsrotator
Antal positioner:
26
48
Bärande kapacitet (metrisk):
0,5 kg
0,8 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 360° vertikal rotation, fram- och återgående och vibrationsfunktioner allt i en kompakt produkt
- Vertikal rotationshastighet: 1 till 100 rpm
- Ömsesidig rotation: 1 till 90° vridvinkel
- Vibration: programmerbar i en serie på 1 till 5 sekunder
- Fullt programmerbar sekvens av funktioner, inklusive paus
Specifikationer
Specifikationer
| Bärande kapacitet (metrisk) | 0,5 kg |
| Hastighetsintervall | 1 till 100 rpm |
| Elektriska krav | 120/230 V, 50/60 Hz |
| Spänning | 120/230 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 40 °C |
| Wattal | 8 W |
| Amperage | 0,66 A |
| Rotation | 360° , Vertikal |
| Produkttyp | Roterande mixer |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Visa mer |