Läs mer
Grant Instruments™ 360° Vertikal minirotator
Produktkod. 15221176
Change view
Spänning:
120/230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15221176 120/230 V Varje
1 options
Produktkod. 15221176 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer PTR25
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
PTR-25 Ger noggrann blandning av prover i rör upp till 50 ml. Grant Bio™ 360° Vertical Mini Rotator är lämplig för användning i kylrum och inkubatorer, som arbetar vid omgivningstemperaturområdet +4 C °till 40 °C.
  • 360° vertikal rotation
  • Vertikalt varvtalsområde: 5 till 30 rpm
  • Timer med ljudlarm och automatisk avstängning
  • Enkla att använda kontroller
  • Kompakt med låg profil och litet fotavtryck
  • Plattform som rymmer 22 rör (upp till 15 mm diameter) ingår som standard
  • Pålitlig och extremt tyst motor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 0.5 kg
Hastighetsintervall 5 till 30 rpm
Spänning 120/230 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 40 °C
Håller Rör
Rörstorlek 15 mm dia.
Djup (metriskt) 190 mm
Höjd (metrisk) 155 mm
Längd (metrisk) 190 mm
Bredd (metrisk) 325 mm
Antal positioner 22