Läs mer
360A iodide, MedChemExpress
Beskrivning
360A iodide is a selective stabilizer of G-quadruplex, and also inhibits telomerase activity with an IC50 of 300 nM for telomerase in TRAP-G4 assay.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 360A iodide |
| CAS | 737763-37-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H23I2N5O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 360 A iodide |
| Löslighetsinformation | DMSO : 2 mg/mL (2.84 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC(C=CC=C2)=C2[N+](C)=C1)C3=CC=CC(C(NC4=C[N+](C)=C(C=CC=C5)C5=C4)=O)=N3.[I-].[I-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 703.31 |
| Visa mer |