Läs mer
Applied Biosystems™ 3730 DNA Analyzer 48-Capillary Array, 36 cm
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Innehåller
Varje array innehåller 48 kapillärer (36 cm långa)
- Användning per array: 300 körningar (med användning av Applied Biosystems reagenser)
Beställningsinfo
Vardera
Specifikationer
Specifikationer
| Kapillärlängd | 36 cm |
| Innehåll och lagring | Varje array innehåller 48 kapillärer (36 cm långa) för användning med Applied Biosystems 3730 DNA-analysator. Vi garanterar prestanda för 3730 Capillary arrays upp till 300 körningar och inom 1 år från köpet. |
| Formatera | Kapilläruppsättning |
| För användning med (utrustning) | 3730 DNA-analysator |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Antal kapillärer | 48 Kapillärer |
| Produkttyp | 3730 DNA Analyzer 48-kapillärarray |
| Kvantitet | 1 array |
| Frakt skick | Rumstemperatur |