Läs mer
ThermoSafe 377R/281 Torris Storage Chest Dolly
Produktkod. 15654584 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Håller:
1,6, 2,5 kubikfot. Kistor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
15654584 1,6, 2,5 kubikfot. Kistor Varje
1 options
Produktkod. 15654584 Leverantör ThermoSafe Leverantörsnummer 0372110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5135.00 SEK
    4424.77 SEK / Paket med 1
    Save 710.23 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Flytta enkelt dina förvaringsboxar med stor kapacitet på dessa ThermoSafe aluminiumdockor, även när de är fyllda med torris.
  • Stora svängbara hjul rullar lätt
  • Fälgen på kanten av plattformen håller behållarna på dolly under acceleration eller stötstopp
  • Grå hammartonsfinish på kraftig aluminium
  • NSF auktoriserad
Specifikationer
Håller 1,6, 2,5 kubikfot. Kistor
Bärande kapacitet (engelska) 1,6 och 2,5 cu. ft.
Material Aluminium
Hjuldiameter (metrisk) 10 cm
Färg Grå
För användning med (utrustning) 377R/281 Torrisförvaringslåda