Läs mer
Eppendorf™ Tubes™ 3810X
Produktkod. 10154671 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Renhet eller kvalitetsklass:
Eppendorf Kvalitet
PCR Rengör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Renhet eller kvalitetsklass Förpackningsstorlek
10154671 Klart PCR Rengör Paket med 1000
10451043 Klart Eppendorf Kvalitet Paket med 1000
10758052 Klart Eppendorf Kvalitet Paket med 1000
10277391 Blått Eppendorf Kvalitet Paket med 1000
10596901 Gult Eppendorf Kvalitet Paket med 1000
10649781 Rött Eppendorf Kvalitet Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10154671 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030125215
 Begränsad artikel
I lager
Den lättöppnade, säkert stängande, Eppendorf Tubes™ 3810X erbjuder komfort och pålitlighet för provberedning, centrifugering och förvaring. Ett kärl för alla applikationer inom molekylärbiologi, kemi och biokemi. Säkrare än någonsin: designad för centrifugering upp till 30 000 xg.
Använd dessa rör för alla applikationer inom molekylärbiologi, klinisk kemi och biokemi. Eppendorf™ 3810X polypropen mikrocentrifugrör erbjuder komfort och pålitlighet för provberedning, centrifugering och förvaring.
  • Rörlocket är lätt att öppna och stänga för ergonomisk drift.
  • Polypropen ger hög motståndskraft mot kemikalier, mekanisk påfrestning och extrema temperaturer.
  • g-Safe™ : Exceptionell centrifugeringsstabilitet upp till 30 000 x g förhindrar provförlust på grund av rörbrott och ger extra säkerhet vid arbete med farliga prover.
  • Tillverkad utan användning av glidmedel, mjukgörare och biocider – ämnen som har visat sig läcka från plastförnödenheter in i provet och negativt påverka bioanalysresultaten.
  • Gradering för visuell kontroll av den pipetterade volymen.
  • Frostat lock och yta på sidan för enkel märkning.
  • Säkerställd funktionalitet från -86 °C till 100 °C.
  • Autoklaverbar när den är öppen (°121 C, 20 min).
  • Finns i Eppendorf Kvalitets- och particertifierad PCR renhetsgrad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Färg Klart
Material Polypropen
Antal per förpackning 1000 Pk.
Temperaturområde (engelska) -122,8 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -86 °C till +100 °C
Sterilitet Icke-steril
Renhet eller kvalitetsklass PCR Rengör
Graderad Ja
Kapacitet (engelska) 0,05 oz.
Förslutningstyp Flat Frost Lock
Lämplig för ändamålet PCR-klar
Bottenform Konisk
Max. RCF 30,000 x g
Form Cylindrisk
Produkttyp Mikrocentrifugrör