Läs mer
Eppendorf™ Tubes™ 3810X
Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Renhet eller kvalitetsklass:
Eppendorf Kvalitet
PCR Rengör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Använd dessa rör för alla applikationer inom molekylärbiologi, klinisk kemi och biokemi. Eppendorf™ 3810X polypropen mikrocentrifugrör erbjuder komfort och pålitlighet för provberedning, centrifugering och förvaring.
- Rörlocket är lätt att öppna och stänga för ergonomisk drift.
- Polypropen ger hög motståndskraft mot kemikalier, mekanisk påfrestning och extrema temperaturer.
- g-Safe™ : Exceptionell centrifugeringsstabilitet upp till 30 000 x g förhindrar provförlust på grund av rörbrott och ger extra säkerhet vid arbete med farliga prover.
- Tillverkad utan användning av glidmedel, mjukgörare och biocider – ämnen som har visat sig läcka från plastförnödenheter in i provet och negativt påverka bioanalysresultaten.
- Gradering för visuell kontroll av den pipetterade volymen.
- Frostat lock och yta på sidan för enkel märkning.
- Säkerställd funktionalitet från -86 °C till 100 °C.
- Autoklaverbar när den är öppen (°121 C, 20 min).
- Finns i Eppendorf Kvalitets- och particertifierad PCR renhetsgrad.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Färg | Blått |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 1000 Pk. |
| Temperaturområde (engelska) | -122,8 °F till +212 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -86 °C till +100 °C |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Renhet eller kvalitetsklass | Eppendorf Kvalitet |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |