Läs mer
Eppendorf™ Tubes™ 3810X
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8000626 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Renhet eller kvalitetsklass:
Eppendorf Kvalitet
PCR Rengör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10154671
Brand: Eppendorf™ 0030125215
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den lättöppnade, säkert stängande, Eppendorf Tubes™ 3810X erbjuder komfort och pålitlighet för provberedning, centrifugering och förvaring. Ett kärl för alla applikationer inom molekylärbiologi, kemi och biokemi. Säkrare än någonsin: designad för centrifugering upp till 30 000 xg.
Använd dessa rör för alla applikationer inom molekylärbiologi, klinisk kemi och biokemi. Eppendorf™ 3810X polypropen mikrocentrifugrör erbjuder komfort och pålitlighet för provberedning, centrifugering och förvaring.
  • Rörlocket är lätt att öppna och stänga för ergonomisk drift.
  • Polypropen ger hög motståndskraft mot kemikalier, mekanisk påfrestning och extrema temperaturer.
  • g-Safe™ : Exceptionell centrifugeringsstabilitet upp till 30 000 x g förhindrar provförlust på grund av rörbrott och ger extra säkerhet vid arbete med farliga prover.
  • Tillverkad utan användning av glidmedel, mjukgörare och biocider – ämnen som har visat sig läcka från plastförnödenheter in i provet och negativt påverka bioanalysresultaten.
  • Gradering för visuell kontroll av den pipetterade volymen.
  • Frostat lock och yta på sidan för enkel märkning.
  • Säkerställd funktionalitet från -86 °C till 100 °C.
  • Autoklaverbar när den är öppen (°121 C, 20 min).
  • Finns i Eppendorf Kvalitets- och particertifierad PCR renhetsgrad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Färg Klart
Material Polypropen
Antal per förpackning 1000 Pk.
Temperaturområde (engelska) -122,8 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -86 °C till +100 °C
Sterilitet Icke-steril
Renhet eller kvalitetsklass PCR Rengör
Graderad Ja
Kapacitet (engelska) 0,05 oz.
Förslutningstyp Flat Frost Lock
Lämplig för ändamålet PCR-klar
Bottenform Konisk
Max. RCF 30,000 x g
Form Cylindrisk
Produkttyp Mikrocentrifugrör