Läs mer
Greiner Bio-One 384-brunnars, cellavstötande behandlad, U-formad mikroplatta med botten
Färg:
Klart
Description
- Klar polystyrenkonstruktion
- Solid U-botten (platt)
- Cellavvisande ytbehandling
- Hög profil lock
- Fri från tungmetall
- Fri från detekterbart DNas/RNas, humant DNA och pyrogener
- Innehåll icke-cytotoxiskt
- Endast för engångsbruk
Specifications
Specifications
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Cellavvisande |
| Well Shape | Rund botten (U-brunn) |
| Show More |