Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Provbearbetning av 384-brunnars polypropen& Förvaring mikroplattor
Beskrivning
Minimera kostnaderna vid lagring av föreningar för små volymapplikationer. Thermo Scientific™ 384-brunnars koniska bottenplattor av polypropen har en lägre bindningskapacitet så att proteiner eller DNA inte binder, vilket möjliggör fullständig provåtervinning. Tål temperaturer från -80° till +121 °C. Erbjuds i en mängd olika färger för snabb identifiering av dina förvaringsplattor.
- Koniska brunnar är för optimal provåtervinning
- Fyrkantiga rundade brunnar minimerar uppsugning (kapillärverkan)
- Mångfalden av färger är för snabb identifiering av förvaringsplattor
- Kemikaliebeständig mot DMSO
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fri. ANSI-kompatibel. |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Beskrivning | 384-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | 120 fall |
| Bindningstyp | PP med låg bindning |
| Produktlinje | Nunc |
| Visa mer |