Läs mer
Corning™ 384 Well Flat Clear Bottom Polystyrene NBS™ Mikroplattor, låg fläns, utan lock, icke-steril
Produktkod. 15575283 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15575283 Svart Paket med 100
1 options
Produktkod. 15575283 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3766
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Idealisk för att minska protein- och nukleinsyrabindning vid låga koncentrationer och öka analyssignalen till brus. Corning™ 384 Well Flat Clear Bottom Polystyrene NBS™ Mikroplattor har svarta väggplattor som har låg bakgrundsfluorescens, minimal ljusspridning och reducerad överhörning.
  • Svarta väggplattor har låg bakgrundsfluorescens, minimal ljusspridning och reducerad överhörning
  • Ej bindande (NBS™ ) ytan är en Corning proprietär behandlingsteknik som används på polystyrenmikroplattor för att skapa en nonjonisk hydrofil yta (polyetylenoxidliknande) som minimerar molekylära interaktioner
  • Idealisk för att minska protein- och nukleinsyrabindning vid låga koncentrationer och öka analyssignalen till brus
  • Lämplig för fluorescerande analyser med antingen övre eller nedre detektionsplattläsare
  • Rekommenderad arbetsvolym på upp till 20 till 80 μL
  • Överensstämmer med standardmikroplattans fotavtryck och mått
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Array 16 x 24
Färg Svart
Material Polystyren
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 20 till 80μ l
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Icke bindande
Well Shape Fyrkantig, platt botten (F-brunn)
Antal per förpackning 25