Läs mer
Corning™ 384-brunn, cellkulturbehandlad, platt botten, låg fläns, streckkodad mikroplatta
Produktkod. 15565283 Handla allt Corning Produkter
Change view
Sterilitet:
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Sterilitet Förpackningsstorlek
15565283 Sterila Paket med 100
1 options
Produktkod. 15565283 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3764BC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21360.00 SEK
    19958.49 SEK / Paket med 100
    Save 1401.51 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
Färg: Svart, genomskinlig botten; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
  • Ogenomskinliga väggar för att förhindra överhörning från brunn till brunn
  • Optiskt klar platt brunnsbotten tillåter direkt mikroskopisk visning
  • Kan användas för både övre och nedre läsinstrument
  • Platta bottnar med 112 μL total volym
  • Rekommenderade arbetsvolymer på 20 till 80 μL
  • TC-behandlad för optimal cellvidhäftning
  • Steriliserad av gammastrålning och certifierad icke-pyrogen
  • Individuella alfanumeriska koder för brunnsidentifiering
  • Bulkpackade 20 st per påse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Streckkod No Barcode
Formatera Standard
Lock Med lock
Array 16 x 24
Färg Svart, Rensa botten
Produkttyp Microplate
Material Polystyren
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 20 till 80μ l
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Well Shape Fyrkantig, platt botten (F-brunn)
Antal per förpackning 20/Pk.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.