Läs mer
Corning™ 384 brunnar platt genomskinlig polystyren obehandlade mikroplattor, låg fläns, utan lock, icke-steril
Handla allt Corning Produkter
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Rekommenderad arbetsvolym på upp till 20 till 80 μL
- Överensstämmer med standardmikroplattans fotavtryck och mått
- Ej behandlad (eller mediumbindande) polystyrenyta är hydrofob till sin natur och binder biomolekyler genom passiva interaktioner
- Lämplig i första hand för immobilisering av stora molekyler, såsom antikroppar, som har stora hydrofoba regioner som kan interagera med ytan
- Obehandlade mikroplattor har en bindningskapacitet på cirka 100 till 200 ng lgG/cm²
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Svart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 20 till 80μ l |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Well Shape | Fyrkantig, platt botten (F-brunn) |