Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 384-brunnar, standard, gul
Produktkod. 10082243
Kvantitet:
50 plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10082243
Brand: Thermo Scientific™ AB1384Y
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Standarden Thermo Scientific 384-brunnars platta, gul, är kompatibel med majoriteten av 384 block PCR och sekvenseringsinstrument.
Standarden Thermo Scientific 384-brunnars platta, gul, är kompatibel med majoriteten av 384 block PCR och sekvenseringsinstrument. Den har en maximal brunnsvolym på 40μ L och en arbetsvolym på 25μ L. Denna platta med 384 brunnar är kompatibel med alla större 384-blocks termiska cykler, och den har ett avskuret hörn på A24-platsen.
Höjdpunkter i standarden Thermo Scientific 384-brunnars platta
  • Helt kjol för användning med automatiserade system
  • Gul färg för att underlätta provspårning
  • Kompatibel med alla ledande 384 block termocykler
  • 40μ L maximal brunnsvolym, 25μ L arbetsvolym
  • Upphöjd fälgdesign runt varje brunn möjliggör säker tätning och skydd mot avdunstning
  • Enhetliga, tunna brunnsväggar ger maximal och konsekvent värmeöverföring
  • Vita plattor är optimerade för qPCR genom att öka känsligheten och minska variationen i fluorescensdetektion
  • Avskuret hörn: A24
Användningsområden
  • PCR
  • qPCR/PCR i realtid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Färg Gult
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Kjol stil Kantad
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 40μ l
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 25μ L
Kvantitet 50 plattor
Reaktionshastighet Standard
Kantad Ja