Läs mer
Corning™ 384-brunnar, plattbottnad mikroplatta, icke-bindande belagd
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15762907 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Vitt, Rensa botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15762907
Brand: Corning™ 3767
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Vit; Sterilitet: Icke-steril; Lock: Utan lock
Lämplig för fluorescerande och luminiscerande analyser med användning av mikroplattläsare för detektering av antingen topp eller botten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 16 x 24
Färg Vitt, Rensa botten
Material Polystyren
Antal Wells 384
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Icke bindande
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 25/Pk.
Mått (L x B x H) 127,8 x 85,5 x 14,35 mm (5 x 3,36 x 0,56 tum)
Djup (metriskt) 11.6 mm
Diameter (metrisk) Well Topp/botten: 3,63/2,82 mm