Läs mer
Corning™ 384-brunnars mikroplattor av polystyren med låg fläns
Handla allt Corning Produkter
Färg:
Vitt, Rensa botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Lämplig för fluorescerande och luminiscerande analyser med användning av mikroplattläsare för detektering av antingen topp eller botten.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,06 cm 2 |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Vitt, Rensa botten |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 110,5μ L |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Icke bindande |
| Visa mer |