Läs mer
Fisherbrand™ 384-brunnars polypropenplattor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Naturlig
Red
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Beskrivning
- Idealisk för lagring av föreningar och nukleinsyrabibliotek
- Kemikaliebeständig
- Tål temperaturer från -80° till +80 °C (-112° till +176 °F)
- Överensstämmer med ANSI™ -standard fotavtryck för optimal användning i automatiserade hanterings- och vätskedispenseringssystem
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI |
| Formatera | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Naturlig |
| Produkttyp | 384-Well Storage Microplate |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | För lagring av föreningar och nukleinsyrabibliotek |