Läs mer
Greiner Bio-One Plattbottnade mikroplattor av polystyren med 384 brunnar
Bindande egendom:
Ingen bindning
Lock:
Med lock
Antal per förpackning:
8
Beskrivning
- Tillverkad under DIN ISO 9001 riktlinjer
- Icke-pyrogen
- Antalet brunnar fyrdubblas
- Avståndet från brunn till brunn är 4,5 mm
- Kompatibel med standardutrustning och automatiserade system
- Rund fyrkantig brunnsprofil
Serviceplan
Nej
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande egendom | Ingen bindning |
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bindningstyp | Icke bindande |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 15 till 110μ L |
| Visa mer |