Läs mer
Greiner Bio-One Plattbottnade mikroplattor av polystyren med 384 brunnar
Produktkod. 10729604
Change view
Bindande egendom:
Hög bindning
Ingen bindning
Lock:
Med lock
Utan lock
Antal per förpackning:
1
8
10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bindande egendom Lock Antal per förpackning
10729604 Hög bindning Utan lock 10
13017913 Ingen bindning Med lock 1
10073301 Ingen bindning Med lock 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10729604 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 781061
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA. Greiner Bio-One Plattbottnade mikroplattor av polystyren med 384 brunnar är kompatibla med standardutrustning och automatiserade system.
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Non-Pyrogenic
  • Number of wells are quadrupled
  • Well-to-well spacing is 4.5mm
  • Compatible with standard equipment and automated systems
  • Rounded square well profile
Serviceplan
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Hög bindning
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 16 x 24
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Bindningstyp High Binding
Färg Clear
Material Polystyrene
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 15 to 110 μL
Sterilitet Sterile
Total volym (metrisk) Tja 131 μL
Well Shape Rounded Square
Dnase Free Yes
Max. RCF 4800 x g (swinging bucket rotor)
nr per ärende 40
Antal per förpackning 10
RNase fri Yes
Temperaturområde (metriskt) -20°C to +60°C
Tja Färg Clear