Läs mer
Greiner Bio-One Plattbottnade mikroplattor av polystyren med 384 brunnar
Produktkod. 13017913
Change view
Bindande egendom:
Hög bindning
Ingen bindning
Lock:
Med lock
Utan lock
Antal per förpackning:
1
8
10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bindande egendom Lock Antal per förpackning
13017913 Ingen bindning Med lock 1
10729604 Hög bindning Utan lock 10
10073301 Ingen bindning Med lock 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13017913 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 781185
Beräknad leverans: 09-12-2026
Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA. Greiner Bio-One Plattbottnade mikroplattor av polystyren med 384 brunnar är kompatibla med standardutrustning och automatiserade system.
  • Tillverkad enligt riktlinjer enligt DIN ISO 9001
  • Icke-pyrogenisk
  • Antalet brunnar fyrdubblas
  • Avståndet mellan brunnar är 4,5 mm
  • Kompatibel med standardutrustning och automatiserade system
  • Avrundad fyrkantig brunnsprofil
Serviceplan
Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Ingen bindning
Formatera Standard
Lock Med lock
Array 16 x 24
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bindningstyp Icke bindande
Färg Klart
Material Polystyren
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 15 till 110 μl
Sterilitet Sterila
Total volym (metrisk) Tja 131 μl
Well Shape Rundad fyrkant
Dnase Free Ja
Max. RCF 4800 x g (svängande skoprotor)
nr per ärende 32
Antal per förpackning 1
RNase fri Ja
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +60 °C
Tja Färg Klart