Läs mer
Hirschmann™ 384-brunn, obehandlad, djup-brunn - platt botten, aluminiummikroplatta
Beskrivning
- Finns med fasta eller löst införda glasinsatser
- Mycket ren
- Kemiskt inert
Specifikationer
Specifikationer
| Lock | Utan lock |
| Beskrivning | Aluminiumplåt utan insatser, högrent |
| Array | 16 x 24 |
| För användning med (utrustning) | Individuella glasinsatser |
| Material | Aluminium |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Total volym (metrisk) Tja | 500μ L |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Visa mer |