Läs mer
(3a,17b)-4-Chloro-3-hydroxy-17-methyl-18-norandrosta-4,13-diene-17-methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3alpha,17beta)-4-Chloro-3-hydroxy-17-methyl-18-norandrosta-4,13-diene-17-methanol |
| CAS | 1372695-74-3 |
| Molekylformel | C20H29ClO2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (3α,17B)-4-Chloro-3-Hydroxy-17-Methyl-18-Norandrosta-4,13-Diene-17-Methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H29ClO2/c1-19(11-22)9-7-13-12-3-4-16-18(21)17(23)8-10-20(16,2)15(12)6-5-14(13)19/h12,15,17,22-23H,3-11H2,1-2H3/t12-,15-,17+,19+,20+/m0/s1 |
| LEDER | ClC1=C(CC2)[C@@]([C@]3([H])[C@]2([H])C(CC[C@]4(C)CO)=C4CC3)(CC[C@H]1O)C |
| IUPAC-namn | (3R,8R,9S,10R,17S)-4-chloro-17-(hydroxymethyl)-10,17-dimethyl-2,3,6,7,8,9,11,12,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.9 |
| Formel vikt | 336.1856 |