Läs mer
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione |
| CAS | 826-62-0 |
| Molekylformel | C9H8O3 |
| MDL-nummer | MFCD00069013 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | O=C1OC(C2C(C3)C=CC3C21)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.16 |
| Procent renhet | 95% |