Läs mer
(3a,5a,7a,12a,23S)-Cholestane-3,7,12,23,25-pentol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3a,5a,7a,12a,23S)-Cholestane-3,7,12,23,25-pentol |
| CAS | 59906-15-9 |
| Molekylformel | C27 H48 O5 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | rac-(3R,5R,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-17-((2R,4S)-4,6-Dihydroxy-6-methylheptan-2-yl)-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,7,12-triol |
| InChI formel | InChI=1S/C27H48O5/c1-15(10-18(29)14-25(2,3)32)19-6-7-20-24-21(13-23(31)27(19,20)5)26(4)9-8-17(28)11-16(26)12-22(24)30/h15-24,28-32H,6-14H2,1-5H3/t15-,16+,17-,18+,19-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H]1[C@]2([C@]3([C@@](C)([C@@]([C@@H](C[C@@H](CC(C)(C)O)O)C)(CC3)[H])[C@@H](O)C[C@@]2([C@]4(C)[C@](C1)(C[C@H](O)CC4)[H])[H])[H])[H] |
| IUPAC-namn | (3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-17-[(1R,3S)-3,5-dihydroxy-1,5-dimethyl-hexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,7,12-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.66702 |
| Formel vikt | 452.3502 |