Läs mer
(3a,5b,12a)-3-(Benzoyloxy)-12-[(methylsulfonyl)oxy]-cholan-24-oic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3alpha,5beta,12alpha)-3-(Benzoyloxy)-12-[(methylsulfonyl)oxy]-cholan-24-oic Acid Methyl Ester |
| CAS | 214544-12-4 |
| Molekylformel | C33H48O7S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-17-((R)-5-Methoxy-5-oxopentan-2-yl)-10,13-dimethyl-12-((methylsulfonyl)oxy)hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl Benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C33H48O7S/c1-21(11-16-30(34)38-4)26-14-15-27-25-13-12-23-19-24(39-31(35)22-9-7-6-8-10-22)17-18-32(23,2)28(25)20-29(33(26,27)3)40-41(5,36)37/h6-10,21,23-29H,11-20H2,1-5H3/t21-,23-,24-,25+,26-,27+,28+,29+,32+,33-/m1/s1 |
| LEDER | O=C(O[C@@H]1CC[C@]2(C)[C@@]3([H])C[C@H](OS(=O)(C)=O)[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](CCC(OC)=O)C)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])CC[C@]2([H])C1)C5=CC=CC=C5 |
| IUPAC-namn | (3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-17-((R)-5-Methoxy-5-oxopentan-2-yl)-10,13-dimethyl-12-((methylsulfonyl)oxy)hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl Benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 588.8 |
| Formel vikt | 588.31 |